Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cdc42 / Rac Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cdc42/Rac, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10060-ba-50ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992818
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_065074.1
Cdc42 / Rac Protein
Research Use Only
PAK7
Recombinant Protein
Baculovirus
MFGKKKKKIE ISGPSNFEHR VHTGFDAQEQ KFTGLPQQWH SLLADTANRP KPMVDPSCIT PIQLAPMKTI VRGNKPCKET SINGLLEDFD NISVTRSNSL RKESPPTPDQ GASSHGPGHA EENGFITFSQ YSSESDTTAD YTTEKYREKS LYGDDLDPYY RGSHAAKQNG HVMKMKHGEA YYSEVKPLKS DFARFSADYH SHLDSLSKPS EYSDLKWEYQ RASSSSPLDY SFQFTPSRTA GTSGCSKESL AYSESEWGPS LDDYDRRPKS SYLNQTSPQP TMRQRSRSGS GLQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57144
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol