missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cdc42 / Rac Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cdc42/Rac, was expressed in the hosts and tags indicated.
700.00 CHF - 1955.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_065074.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 57144 |
Name | Cdc42 / Rac Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15982818
|
enQuireBio™
QP10060-BA-20UG |
20 μg |
700.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972818
|
enQuireBio™
QP10060-BA-100UG |
100 μg |
1955.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15992818
|
enQuireBio™
QP10060-BA-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_065074.1 | |
Cdc42 / Rac Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57144 | |
Research Use Only | |
PAK7 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MFGKKKKKIE ISGPSNFEHR VHTGFDAQEQ KFTGLPQQWH SLLADTANRP KPMVDPSCIT PIQLAPMKTI VRGNKPCKET SINGLLEDFD NISVTRSNSL RKESPPTPDQ GASSHGPGHA EENGFITFSQ YSSESDTTAD YTTEKYREKS LYGDDLDPYY RGSHAAKQNG HVMKMKHGEA YYSEVKPLKS DFARFSADYH SHLDSLSKPS EYSDLKWEYQ RASSSSPLDY SFQFTPSRTA GTSGCSKESL AYSESEWGPS LDDYDRRPKS SYLNQTSPQP TMRQRSRSGS GLQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |