missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CD40 Ligand/TNFSF5 Protein

Artikelnummer. 18604056 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18604056

Marke: Novus Biologicals™ NBP235244100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of IL-8 production by human PBMC is less than 5-10 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P29965, P29965, P29965
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE, Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.0.
Gen-ID (Entrez) 959
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 16.3 kDa
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Endotoxin-Konzentration Less than 1 EU/μg of CD40 Ligand/TNFSF5 as determined by LAL method.
Gen-Alias CD154, CD154 antigen, CD40 antigen ligand, CD40 ligand, CD40 Ligand/TNFSF5, CD40-L, CD40LIGM, gp39, hCD40L, HIGM1, T-B cell-activating molecule, T-BAM, T-cell antigen Gp39, TNF-related activation protein, TNFSF5IMD3, TRAPtumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 5 (hyper-IgM syndrome), tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 5, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
Gensymbol CD40LG
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-0.3 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Forschungskategorie Biologically Active Proteins
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Protein CD40 Ligand/TNFSF5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt