Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL4 / MIP1B Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL4 / MIP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10227-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983148
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_002975.1
CCL4 / MIP1B Protein
Research Use Only
CCL4
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human CCR5 transfected murine BaF3 cells is less than 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
388372
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
APMGSDPPTA CCFSYTARKL PRNFVVDYYE TSSLCSQPAV VFQTKRGKQV CADPSESWVQ EYVYDLELN
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.