missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL4 / MIP1B Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL4 / MIP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2310.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002975.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 388372 |
Name | CCL4 / MIP1B Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15993148
|
enQuireBio™
QP10227-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973148
|
enQuireBio™
QP10227-EC-20UG |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963148
|
enQuireBio™
QP10227-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983148
|
enQuireBio™
QP10227-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_002975.1 | |
CCL4 / MIP1B Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APMGSDPPTA CCFSYTARKL PRNFVVDYYE TSSLCSQPAV VFQTKRGKQV CADPSESWVQ EYVYDLELN | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
388372 | |
Research Use Only | |
CCL4 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human CCR5 transfected murine BaF3 cells is less than 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |