missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Betacellulin/BTC Protein

Artikelnummer. 18484472 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18484472

Marke: Novus Biologicals™ NBP234919500ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 0.05 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 2.0 x 107 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P35070, P35070, P35070
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) PAGE, Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 685
Molekulargewicht 9.0 kDa
Menge 500 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 1 EU/ug of Betacellulin/BTC as determined by LAL method.
Gen-Alias betacellulin, probetacellulin
Gensymbol BTC
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Forschungskategorie Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Reinheits- oder Qualitätsgrad >98% pure by SDS-PAGE and HPLC
Protein Betacellulin/BTC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt