Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA7 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name ANXA7 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11036-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11036-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11036-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ANXA7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ANXA7 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl, 1mM DTT and 40% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSYPGY PPTGYPPFPG YPPAGQESSF PPSGQYPYPS GFPPMGGGAY PQVPSSGYPG AGGYPAPGGY PAPGGYPGAP QPGGAPSYPG VPPGQGFGVP PGGAGFSGYP QPPSQSYGGG PAQVPLPGGF PGGQMPSQYP GGQPTYPSQP ATVTQVTQGT IRPAANFDAI RDAEILRKAM KGFGTDEQAI VDVVANRSND QRQKIKAAFK TSYGKDLIKD LKSELSGNME ELILALFMPP TYYDAWSLRK AMQGAGTQER VLIEILCTRT NQEIREIVRC YQSEFGRDLE KDIRSDTSGH FERLLVSMCQ GNRDENQSIN HQMAQEDAQR LYQAGEGRLG TDESCFNMIL ATRSFPQLRA TMEAYSRMAN RDLLSSVSRE FSGYVESGLK TILQCALNRP AFFAERLYYA MKGAGTDDST LVRIVVTRSE IDLVQIKQMF AQMYQKTLGT MIAGDTSGDY RRLLLAIVGQ
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.