missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 5-hydroxytryptamine receptor 3D Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) 5-hydroxytryptamine receptor 3D, was expressed in the hosts and tags indicated.
550.00 CHF - 1630.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001138615.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 200909 |
Name | 5-hydroxytryptamine receptor 3D Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972728
|
enQuireBio™
QP10003-IV-100UG |
100 μg |
1630.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15992728
|
enQuireBio™
QP10003-IV-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15982728
|
enQuireBio™
QP10003-IV-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001138615.1 | |
5-hydroxytryptamine receptor 3D Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
200909 | |
Research Use Only | |
HTR3D | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VAIRRRCRPS PYVVNFLVPS GILIAIDALS FYLPLESGNC APFKMTVLLG YSVFLLMMND LLPATSTSSH ASLVAPLALM QTPLPAGVYF ALCLSLMVGS LLETIFITHL LHVATTQPLP LPRWLHSLLL HCTGQGRCCP TAPQKGNKGP GLTPTHLPGV KEPEVSAGQM PGPGEAELTG GSEWTRAQRE HEAQKQHSVE LWVQFSHAMD ALLFRLYLLF MASSIITVIC LWNT | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |