Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus, ST3 Dengue NS1 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10496-500ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15964048
  • 2605.00 CHF / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Dengue Virus, ST3 Dengue NS1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
DPBS pH 7.4.
500 μg
Untested
Dengue Virus, ST3
His
>85% as determined by SDS-PAGE.