missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus, ST3 Dengue NS1 Protein

A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

683.43 CHF - 2605.00 CHF

Spezifikation

Name Dengue Virus, ST3 Dengue NS1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Dengue Virus, ST3
Proteinmarkierung His
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964048
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10496-500UG
500 μg
2605.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15944048
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10496-100 UG
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Dengue Virus, ST3 Dengue NS1 Protein
Recombinant Protein
His
Research Use Only
Dengue Virus, ST3
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications