Learn More
VELP Scientifica REC 7 Digital Keramik-Heizplatte
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der REC 7 Digital ist mit einer 7-Zoll-Keramikoberfläche ausgestattet, die eine hervorragende Temperaturhomogenität und eine optimale Wärmeübertragung über die gesamte Fläche gewährleistet.
- Entwickelt, um Benutzerfreundlichkeit und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit zu garantieren
- Digitalanzeige für präzise Temperatureinstellungen bis zu 550 °C
- Eine 'Heißoberfläche'-Warnmeldung wird angezeigt, wenn die Temperatur 50 °C überschreitet, auch wenn das Gerät inaktiv ist
- Akzeptiert Flaschen mit einem Volumen von bis zu 15 L
- Präzise Thermoregulation des Mediums mit Pt100/Pt1000-Sonde (± 1 °C) und VTF Digitalthermoregulator (± 0,5 °C)
- Für die längste Lebensdauer ausgelegt
Especificaciones
Especificaciones
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Größe | 7 x 7 in. |
| Temperatur (metrisch) | Ambient to 550°C |
| Steckertyp | EU/UK |
| Form | Square |
| Spannung | 230 V |
| Typ | Hotplate |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido