Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic Synthesis Solution 1000
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17725868 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
UK-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17725868
Marke: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0010011509
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die sichere Synthese in Rundkolben mit 1000 ml Volumen. Die Verwendung der Syntheseblöcke reduziert das Gefahrenpotential gegenüber der Verwendung von Ölbädern deutlich und vereinfacht Handling sowie Reinigung der Rundkolben.
  • Universalklemme für die sichere Befestigung von Synthesekolben
  • Stativstange zum Positionieren des Temperaturfühlers
  • Elliptische Magnetrührstäbe, perfekt passend zur Form des Rundkolbens
  • Länge Rührstab: 20 bis 80 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 220/230 V
Enthält Stativstange, Universalklemme, Rührstäbe (30 mm und 40 mm), 2 Kreuzmuffen, 5 IKAFLON 25 Ellipse, RCT basic, Temperaturfühler PT 1000.6, Haltestange, Schraubentrieb, 1.000 ml-Kolbenträger ohne Griff
Sicherheitsmerkmale Temperatur-Sicherheitskreis
Versandgewicht (metrisch) 2,4 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Anschluss für externen Temperatursensor PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Höhe (metrisch) 85 mm
Temperatur (metrisch) 310 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 160 mm
Länge (metrisch) 270 mm
Wirkleistung 650 W
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Steckertyp UK-Ausführung
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 l
Gewährleistung 3 Jahr
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV (Norm IEC 61010-1 (cTÜVus))
Display LED
Durchmesser obere Platte (metrisch) 135 mm
Geschwindigkeit 50 bis 1.500 U/min