Beschreibung
RCL1 Polyclonal specifically detects RCL1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RCL1 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:5000-1:20000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9Y2P8 |
| Gen-Alias | RNA terminal phosphate cyclase-like 1,2310040A02Rik |
| Gensymbole | RCL1 |
| Mehr anzeigen |