Learn More
RBM17 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen RBM17
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16814534
Unterlagen ansehen
Proteintech
15374-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16804534
Unterlagen ansehen
Proteintech
15374-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an RNA binding protein. The encoded protein is part of the spliceosome complex and functions in the second catalytic step of mRNA splicing. Alternatively spliced transcript variants have been described. Related pseudogenes exist on chromosomes 9 and 15.
Spezifikation
Spezifikation
RBM17
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8JZX4, Q96I25
291295, 76938, 84991
RBM17 Fusion Protein Ag0985
Primary
-20°C
RBM17
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
45 kDa splicing factor, RBM17, RNA binding motif protein 17, SPF45, Splicing factor 45
Rbm17
IgG
Antigen Affinity Chromatography