missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBM17 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 15374-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This gene encodes an RNA binding protein. The encoded protein is part of the spliceosome complex and functions in the second catalytic step of mRNA splicing. Alternatively spliced transcript variants have been described. Related pseudogenes exist on chromosomes 9 and 15.Spezifikation
| RBM17 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RBM17 | |
| 45 kDa splicing factor, RBM17, RNA binding motif protein 17, SPF45, Splicing factor 45 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 291295, 76938, 84991 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| 0.15 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8JZX4, Q96I25 | |
| Rbm17 | |
| RBM17 Fusion Protein Ag0985 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur