Learn More
Novus Biologicals™ RBBP6 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18524924 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18524924
Marke: Novus Biologicals™ NBP149535PEP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 5930
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Zur Verwendung mit (Anwendung) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-49535
Gen-Alias E3 ubiquitin-protein ligase RBBP6, EC 6.3.2.-, MY038, P2PR, P2P-R, p53-associated cellular protein of testis, PACTDKFZp761B2423, Proliferation potential-related protein, Protein P2P-R, RB-binding Q-protein 1, RBQ1, RBQ-1, retinoblastoma binding protein 6, Retinoblastoma-binding protein 6 DKFZp686P0638, Retinoblastoma-binding Q protein 1, SNAMA
Gensymbol RBBP6
Menge 0,1 mg
Forschungskategorie Tumor Suppressors
Lagerungspuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.