Learn More
RBBP4/RbAp48 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
418.00 CHF - 668.00 CHF
Spezifikation
Antigen RBBP4/RbAp48
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18220684
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-56286
100 μL
668.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18655606
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-56286-25ul
25 μL
418.00 CHF
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RBBP4/RbAp48 Polyclonal specifically detects RBBP4/RbAp48 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
RBBP4/RbAp48
Polyclonal
Rabbit
Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Growth and Development, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
RBBP4
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
5928
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:IIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGHLLSASDDHT
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.