missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Rat Transthyretin/Prealbumin ELISA Kit (Colorimetric)

Artikelnummer. 18603330 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18603330 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18603330 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. KA2137

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Assay-Bereich 15.63 to 500 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 2.915
Produkttyp ELISA Kit (Colorimetric)
Probentyp Biological Sample
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Quantification
Gen-ID (Entrez) 7276
Gensymbol TTR
Menge 1 Kit
Forschungsgebiet Cancer
Lagerungsbedingungen Store at 4°C.
Synonym ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Ziel Rat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.