Learn More
Novus Biologicals™ Rat Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18665020 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Slides
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18665020 5 Slides 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18665020 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP278075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 CHF
    453.60 CHF / 5 Stück
    Sparen 26.40 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 Slides
Spezies Rat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.