Learn More
Novus Biologicals™ Rat IFN-alpha ELISA Kit (Chemiluminescence)
Artikelnummer. 30279737 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30279737
Marke: Novus Biologicals™ NBP343235
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemiluminescence ELISA Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 1.37 to 1000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.49 pg/mL
Nachweisverfahren Colorimetric
Immunassay-Kit-Format Pre-coated 96T Strip Plate
Probentyp Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernatant
Zielspezies Rat
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3440
Gensymbol IFNA2
Kitinhalt Pre-coated 96T Strip Plate, Plate sealer for 96 wells, Standard, Standard Diluent, Detection Reagent A, Assay Diluent A, Detection Reagent B, Assay Diluent B, Substrate A, Substrate B, Wash Buffer (30X concentrate), Instruction manual
Menge 1 Kit
Forschungsgebiet Cytokine Research
Lagerungsbedingungen Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonym IFNA, IFNA2, IFNA2b, IFN-alphaA, INFA2, interferon alpha 2