Learn More
Novus Biologicals™ Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Artikelnummer. 18797053 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18797053
Marke: Novus Biologicals™ NB82060713
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Nervous
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Reinheit Protein
Testspezifität Membrane Protein - Rat Normal Tissue: Brain
Zelluläre Fraktion Membrane
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Rat
Wirtsspezies Rat
Konzentration 2 mg/mL
Produkttyp Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke