Learn More
Rat anti-Mouse IgG2b Heavy Chain Secondary Antibody (LO-MG2b-2), DyLight 680, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG2b Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG2b Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG2b Heavy Chain |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | LO-MG2b-2 |
| Konjugat | DyLight 680 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Wirtsspezies | Rat |
| Immunogen | Purified mouse IgG2b |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Menge | 0.25 mL |
| Mehr anzeigen |