missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat anti-Mouse IgG2b Heavy Chain Secondary Antibody (LO-MG2b-2), DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30227016 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30227016 0.25 mL 0.25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30227016 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP268438C

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

IgG2b Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG2b Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG2b Heavy Chain
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon LO-MG2b-2
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Rat
Immunogen Purified mouse IgG2b
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.25 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.