missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rat anti-Mouse IgG2b Heavy Chain Secondary Antibody (LO-MG2b-2), DyLight 550, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG2b Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG2b Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG2b Heavy Chain |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | LO-MG2b-2 |
| Konjugat | DyLight 550 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Wirtsspezies | Rat |
| Immunogen | Purified mouse IgG2b |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Menge | 0.25 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?