missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAPGEF3 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18284027 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18284027 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18284027 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281767JF646

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RAPGEF3 Polyclonal antibody specifically detects RAPGEF3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RAPGEF3
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 9330170P05Rik, bcm910, cAMP-GEFI, cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor I, CGEF1, EPAC 1, EPAC1, EPACRAP guanine-nucleotide-exchange factor (GEF) 3, Exchange factor directly activated by cAMP 1, Exchange protein directly activated by cAMP 1, HSU79275, MGC21410, Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 3, rap guanine nucleotide exchange factor 3, Rap1 guanine-nucleotide-exchange factor directly activated by cAMP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RAPGEF3 antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human RAPGEF3. The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of RAPGEF3. Amino Acid Squence: WTPLTNSEESLDFSESLE
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10411
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.