Learn More
Campylobacter Jejuni Antibody (380/412), Alexa Fluor™ 700, R&D Systems™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Campylobacter Jejuni Monoclonal specifically detects Campylobacter Jejuni in Bacteria samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Campylobacter Jejuni |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 380/412 |
| Konjugat | Alexa Fluor 700 |
| Verdünnung | ELISA |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | Campilobacter |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | C. jejuni Penner 2 |
| Mehr anzeigen |