missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Mouse IgG2a Heavy Chain Secondary Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18720704 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18720704 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18720704 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP172794

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

IgG2a Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgG2a Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG2a Heavy Chain
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:4000 - 1:20000, Flow Cytometry, ELISA 1:15000 - 1:30000, Immunohistochemistry 1:2000 - 1:10000, Dot Blot, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Mouse IgG2a heavy chain
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität Specificity was confirmed by ELISA. For IgG1, IgG2b and IgG3 reactivity was less than 5% against target (IgG2a Heavy Chain, IgG).
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.