Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Immunoassay |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Biotin |
| Verdünnung | Immunoassay |
| Zusammensetzung | 30 mM Triethanolamine, pH 7.2, 5 mM Magnesium Chloride, 0.1 mM Zinc Chloride, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free with 0.05% Sodium Azide |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Purified Mouse IgG (H&L) |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |