missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Llama samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:30000 |
| Zusammensetzung | PBS (Phosphate Buffered Saline) pH 7.4 with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Alias | immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker) |
| Gensymbole | IGHG1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Purified Llama IgG |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?