Learn More
Rabbit anti-Llama IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 488, R&D Systems™
Artikelnummer. 18458117 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18458117 0.5 mL 0.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18458117 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP260696G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00 CHF
    554.40 CHF / 0.5 Milliliter
    Sparen 32.60 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Llama samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 488
Verdünnung Western Blot : 1:30000
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Purified Llama IgG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Llama
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinie Novus