Learn More
Rabbit anti-Goat IgG F(ab) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG F(ab) Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab) in Goat samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG F(ab) |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Borate buffered saline |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Goat IgG |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 0.5 mg |
| Mehr anzeigen |