Learn More
Rabbit anti-Canine IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Canine samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 7.56mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2500, ELISA 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide |
| Gensymbole | IGHG1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Dog IgG whole molecule |
| Mehr anzeigen |