missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18580321 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18580321 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18580321 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP174761

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.5 mg/mL
Konjugat Alkaline Phosphatase (AP)
Verdünnung Western Blot 1:200-1:5000, ELISA 1:200-1:5000, Immunohistochemistry 1:500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 30 mM Triethanolamine, pH 7.2, 5 mM Magnesium Chloride, 0.1 mM Zinc Chloride, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This Rabbit anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody [Alkaline Phosphatase] was developed against purified bovine IgG (H&L).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. After dilution, add an equal volume of glycerol to prevent loss of enzymatic activity and store at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.