missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB3IL1 Antibody (OTI1B5), DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18177716 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18177716 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18177716 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273774R

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RAB3IL1 Monoclonal specifically detects RAB3IL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RAB3IL1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1B5
Konjugat DyLight 550
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias GRAB, guanine nucleotide exchange factor for Rab3A, guanine nucleotide exchange factor for Rab-3A, RAB3A interacting protein (rabin3)-like 1, Rab-3A-interacting-like protein 1, Rab3A-interacting-like protein 1, Rabin3-like 1
Gensymbole RAB3IL1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human RAB3IL1 (NP_037533) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5866.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.