Learn More
Chinolin-3-Boronsäurehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439797
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15439797 250 mg 250 Milligramm
15429797 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53021.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850568-71-7
Summenformel C9H9BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.44
MDL-Nummer MFCD06659836
InChI-Schlüssel BQFQABXCFQWPGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinolin-3-ylboronic acid hydrochloride, quinoline-3-boronic acid hydrochloride, 3-quinolineboronic acid hydrochloride, quinoline-3-boronic acid hcl, quinoline-3-boronic acid, hcl, 3-quinolineboronic acid, hcl, quinoline-3-boronic acid,hydrochloride, pubchem5872, 3-quinolinylboronic acid hydrochloride
PubChem CID 44118768
IUPAC-Name Chinolin-3-ylboronsäure;hydrochlorid
SMILES Cl.OB(O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-3-boronic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 190°C to 194°C
Menge 250 mg
Formelmasse 209.44
Reinheit (%) 97%