missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quinidine Antibody (1070653), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30745352 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30745352 0.025 mg 25 Mikrogramm
30742208 0.1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30745352 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. MAB11615SS

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Quinidine Monoclonal antibody specifically detects Quinidine in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Quinidine
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1070653
Konzentration 1.0 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias (3a,9S)-6'-methoxycinchonan-9-ol, 56-54-2, 6'-methoxy-cinchonan-9S-ol, beta-quinine, Cardioquin, Conchinine, conquinine, Quinaglute, Quinicardine
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic Hapten version of Quinidine conjugated to KLH.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.