Learn More
Quickfit™ Glattes Übergangsstück, kurzes Ablaufrohr
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
65 mm
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
200 mm
Konusgröße:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter.QuickFit™ glatte Adapter mit kurzem Stiel sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich, von kurzen Stielen bis hin zu sehr langen.
- Mit kurzem oder langem Stiel
- Nützlich für die Zuführung von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmegefäße
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 7.8 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 200 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter |
| Konusgröße | 19/26 |
| Produkttyp | Empfängeradapter |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Glattes Übergangsstück, kurzes Ablaufrohr >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur