Learn More
Quickfit™ Glattes Übergangsstück, kurzes Ablaufrohr
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
65 mm
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
200 mm
Konusgröße:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
5 Stück
Description
Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter.QuickFit™ glatte Adapter mit kurzem Stiel sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich, von kurzen Stielen bis hin zu sehr langen.
- Mit kurzem oder langem Stiel
- Nützlich für die Zuführung von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmegefäße
Specifications
Specifications
| Material | Borosilikatglas |
| Gesamtlänge (metrisch) | 200 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter |
| Konusgröße | 24/29 |
| Produkttyp | Empfängeradapter |