Learn More
Quickfit™ Glattes Übergangsstück, kurzes Ablaufrohr
Für die Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter. QuickFit™ Glatte Übergangsstücke mit kurzem Ablaufrohr werden in vielen verschiedenen Längen geliefert, mit kurzen bis hin zu sehr langen Ablaufrohren.
Marke:  Quickfit RA1/11
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12445366
  • 27.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter.QuickFit™ glatte Adapter mit kurzem Stiel sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich, von kurzen Stielen bis hin zu sehr langen.
  • Mit kurzem oder langem Stiel
  • Nützlich für die Zuführung von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmegefäße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
190 mm
14/23
7,4 in.
Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter
Empfängeradapter
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Glattes Übergangsstück, kurzes Ablaufrohr > Länge:190mm; Hülsengröße:14/23