Learn More
FLASK CON VACCUM 250ML 24/29
Artikelnummer. 12488926
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12488926
Marke: Quickfit FEH250/3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas, geeignet für den Einsatz unter Vakuum
Made of Borosilicate glass suitable for use under vacuum
  • Mit schweren Wänden und Sockeln
  • Für den Einsatz unter Vakuumbedingungen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 139 mm
Enthält Mit starken Wänden und Sockeln
Form Konisch
Außendurchmesser (metrisch) 90 mm