Learn More
Quickfit™ Saugflasche zur Vakuumfiltration aus Borosilikatglas mit Seitenarm und Hülsenschliff
Filterkolben mit präzisionsgeschliffenem Quickfit™ Sockel.
Marke: Quickfit FB500/4
608.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.95000kg
Beschreibung
- Entspricht ISO 6556
- Mit herkömmlichen Seitenarm aus glattem Glas zur Aufnahme von Vakuumschläuchen mit 9 mm Bohrung
- Dickwandige Ausführung mit Sockel für Vakuumarbeiten
Spezifikation
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
500 ml | |
172 mm | |
105 mm |
Bauart: Erlenmeyer | |
Borosilikatglas | |
29/32 |