Learn More
Quickfit™ Saugflasche zur Vakuumfiltration aus Borosilikatglas mit Seitenarm und Hülsenschliff
Filterkolben mit präzisionsgeschliffenem Quickfit™ Sockel.
Marke: Quickfit FB250/4
570.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.61000kg
Beschreibung
- Entspricht ISO 6556
- Mit herkömmlichen Seitenarm aus glattem Glas zur Aufnahme von Vakuumschläuchen mit 9 mm Bohrung
- Dickwandige Ausführung mit Sockel für Vakuumarbeiten
Spezifikation
ISO 6556 | |
Borosilikatglas | |
29/32 |
250 ml | |
145 mm | |
85 mm |