Learn More
Quickfit™ Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15587870
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5000 ml
6 L
Schliffverbindung:
24/29 (Mitte), 19/26 (Seite)
29/32 (Mitte), 14/23 (Seiten)
29/32 (Mitte), 19/26 (Seite)
29/32 (Mitte), 29/32 (Seiten)
34/35 (Mitte), 19/26 (Seite)
34/35 (Mitte), 24/29 (Seite)
45/40 (Mitte), 29/32 (Seite)
45/40 (Mitte), 29/32 (Seiten)
Mitte:29/32, Seite:19/26
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15587870
Marke: Quickfit FR2L/3US/22P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt über drei Hälse für einfaches Hinzufügen von Messwerkzeugen. Der Quickfit™ Rundkolben mit drei vertikalen Hälsen besteht aus Borosilikatglas.
  • Ausgestattet mit drei Präzisionsschliffsockeln
    • Ein vertikaler Mittelhals
    • Zwei vertikale Seitenhälse
  • Geschliffene Glassockel werden mit einer Genauigkeit hergestellt, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 210 mm
Anzahl pro Karton 3
Schliffverbindung 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite)
Bodenform Rund