Learn More
Quickfit™ Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5000 ml
6 L
Schliffverbindung:
24/29 (Mitte), 19/26 (Seite)
29/32 (Mitte), 14/23 (Seiten)
29/32 (Mitte), 19/26 (Seite)
29/32 (Mitte), 29/32 (Seiten)
34/35 (Mitte), 19/26 (Seite)
34/35 (Mitte), 24/29 (Seite)
45/40 (Mitte), 29/32 (Seite)
45/40 (Mitte), 29/32 (Seiten)
Mitte:29/32, Seite:19/26
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Ausgestattet mit drei Präzisionsschliffsockeln
- Ein vertikaler Mittelhals
- Zwei vertikale Seitenhälse
- Geschliffene Glassockel werden mit einer Genauigkeit hergestellt, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höhe (metrisch) | 233 mm |
| Anzahl pro Karton | 3 |
| Schliffverbindung | 45/40 (Mitte), 29/32 (Seite) |
| Bodenform | Rund |