Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12050603
Click to view available options
:
Kapazität: 50ml; Buchse: 14/23 (Mitte), 14/23 (Seite)
Artikelnummer. 12050603
Marke: Quickfit FP50/1/1A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Seitlicher Hals für die Einführung von Gaseinlassröhrchen und -thermometern. Der birnenförmige Quickfit Zweihalskolben besteht aus Borosilikatglas.
Seitlicher Hals für die Einführung von Gaseinlassröhrchen und -thermometern.Der birnenförmige Quickfit Zweihalskolben besteht aus Borosilikatglas.
  • Mit hochwertiger geschliffener Glashülse
  • Seitenhals, der für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben nützlich ist
  • Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen Temperaturwechsel und chemische Angriffe
  • Mit einem vertikalen Mittelhals und einem abgewinkelten Seitenhals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 115 mm
Flaschenhalstyp Ein vertikaler Mittelhals, ein abgewinkelter Seitenhals
Schliffverbindung 14/23 (Mitte), 14/23 (Seite)
Bodenform Birne