Learn More
Quickfit™ Borosilikatglas-Tauchrohr mit Filterplatte für Waschflasche nach Drechsel
Artikelnummer. 11322065
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dreschel-Flasche
Für Modell MF29-Dreschel-Flasche
Für Modell MF29/23/250 Dreschel-Flasche
Für Modell MF29/3/125 Dreschel Flasche
Für Modell MF29/3/250 Dreschel-Flasche
Für Modell MF29/3/500 Dreschel-Flasche
Beschreibung:
Schaftlänge: 132 mm
Schaftlänge: 165 mm
Schaftlänge: 217 mm
Stiellänge: 165 mm
Stiellänge: 217 mm
Porosität:
0
1
2
3
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11322065
Marke: Quickfit MF48/03/500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verteilen Sie das Gas in Blasen mit QuckFi™ gesinterten Borosilikatglasröhren, die für eine Reihe von QuickFit™ Deschel Flaschen konzipiert sind. Die Röhrchen sind in einer Reihe von Porositäten erhältlich, um eine Feinsteuerung der Blasengröße zu ermöglichen.
Verteilen Sie das Gas in Blasen mit QuickFit™ Röhrchen aus gesintertem Borosilikatglas, die für verschiedene QuickFit™ Drechsel-Flaschen konzipiert sind.Die Röhrchen sind in einer Reihe von Porositäten erhältlich, um eine Feinsteuerung der Blasengröße zu ermöglichen.
  • Entspricht BS 2461
  • Das gesinterte Tauchrohr verteilt das Gas in Blasen und sorgt so für eine höhere Effizienz
  • Auswahl an Sinter-Porositäten für eine feine Blasengröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS 2461
Beschreibung Schaftlänge: 217 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Modell MF29/3/500 Dreschel-Flasche
Produkttyp Flaschenköpfe
Porosität 0