Learn More
Quickfit™ birnenförmiger Kolben mit Hals, aus Borosilikatglas
Ermöglicht die Destillation selbst geringer Mengen.
Marke:  Quickfit FP5/1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15567850
  • 107.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-11-2025
Beschreibung
Ermöglicht Destillation bis zu kleinen Mengen.
  • Mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas in höchster Qualität
  • Ideal für Halbmikrodestillationen geeignet
  • Birnenförmiges Design ermöglicht die Destillation von geringen Mengen, bei der nur ein Minimum der Substanz zurückbleibt, und verringert Verluste durch thermale Zersetzung
  • Aus Borosilikatglas für chemische Beständigkeit und thermale Leistungsfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Birne
Borosilikatglas
23 mm
5 mL
67 mm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ birnenförmiger Kolben mit Hals, aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:5 ml; Buchse:14/23