Learn More
Quickfit™ birnenförmiger Kolben mit Hals, aus Borosilikatglas
Ermöglicht die Destillation selbst geringer Mengen.
Marke:  Quickfit FP25/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15547850
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht Destillation bis zu kleinen Mengen.
  • Mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas in höchster Qualität
  • Ideal für Halbmikrodestillationen geeignet
  • Birnenförmiges Design ermöglicht die Destillation von geringen Mengen, bei der nur ein Minimum der Substanz zurückbleibt, und verringert Verluste durch thermale Zersetzung
  • Aus Borosilikatglas für chemische Beständigkeit und thermale Leistungsfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Birne
Borosilicate Glass
38 mm
25 mL
89 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ birnenförmiger Kolben mit Hals, aus Borosilikatglas > Capacity: 25mL; Socket: 10/19