Learn More
Quickfit™ birnenförmiger Kolben mit Hals, aus Borosilikatglas
Ermöglicht die Destillation selbst geringer Mengen.
Marke: Quickfit FP50/2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ermöglicht Destillation bis zu kleinen Mengen.
- Mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas in höchster Qualität
- Ideal für Halbmikrodestillationen geeignet
- Birnenförmiges Design ermöglicht die Destillation von geringen Mengen, bei der nur ein Minimum der Substanz zurückbleibt, und verringert Verluste durch thermale Zersetzung
- Aus Borosilikatglas für chemische Beständigkeit und thermale Leistungsfähigkeit
Spezifikation
Birne | |
Borosilikatglas | |
48 mm |
50 ml | |
125 mm |
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ birnenförmiger Kolben mit Hals, aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:50 ml; Hülse:19/26
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur