Learn More
Quickfit™ birnenförmiger Kolben mit Hals, aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Außendurchmesser (metrisch):
23 mm
28 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Höhe (metrisch):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Ermöglicht Destillation bis zu kleinen Mengen.
- Mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas in höchster Qualität
- Ideal für Halbmikrodestillationen geeignet
- Birnenförmiges Design ermöglicht die Destillation von geringen Mengen, bei der nur ein Minimum der Substanz zurückbleibt, und verringert Verluste durch thermale Zersetzung
- Aus Borosilikatglas für chemische Beständigkeit und thermale Leistungsfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Birne |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 58 mm |